Få mere at vide
3-aminothiobenzamid, 97%
Artikelnummer. 15438267
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438267 1 g 1g
15448267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51806.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 78950-36-4 | C7H8N2S | 152,215 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78950-36-4
Molekylær formel C7H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 152.215
MDL nummer MFCD04973325
InChI nøgle ZKWTUTBIHCNCKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminothiobenzamide, 3-aminobenzothioamide, 3-amino-thiobenzamide, 3-aminobenzene-1-carbothioamide, 3-aminobenzthioamide, 3-azanylbenzenecarbothioamide, #, benzenecarbothioamide,3-amino, 3-amino-benzenecarbothioamide, amino 3-aminophenyl methane-1-thione
PubChem CID 2060897
IUPAC navn 3-aminobenzencarbothioamid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminothiobenzamide
Smeltepunkt 127°C to 131°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 152.21
Procent renhed 97%