Få mere at vide
3-aminothieno[2,3-b]pyridin-2-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10673023
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10673023 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10191262 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10673023 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00759DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 58327-75-6
Molekylær formel C8H6N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 194.208
MDL nummer MFCD03783349
InChI nøgle HGKGNTBBCCWIRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminothieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, 3-aminothieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, maybridge4_002771, 3-amino-2-carboxythieno 2,3-b pyridine, 3-aminothiopheno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, 3-amino, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, 3-amino
PubChem CID 323535
IUPAC navn 3-aminothieno[2,3-b]pyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminothieno[2, 3-b]pyridine-2-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 194.21
Procent renhed 97%