Få mere at vide
3-aminotetrahydro-1H-1 lambda ∼6-∼thiophen-1,1-dion hydrochlorid, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10739183
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10739183 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10095112 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10739183 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RJC02399CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 51642-03-6
Molekylær formel C4H10ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 171.64
MDL nummer MFCD00456584
InChI nøgle MGZQMSFXPSKBDY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-aminotetrahydrothiophene 1,1-dioxide hydrochloride, 1,1-dioxidotetrahydrothien-3-ylamine hydrochloride, tetrahydro-3-thiophenamine 1,1-dioxide hydrochloride, 1,1-dioxo-tetrahydrothiophen-3-ylamine, hcl, 3-amino-1??-thiolane-1,1-dione hydrochloride, 1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl amine hydrochloride, 3-aminotetrahydrothiopene 1,1-dioxide hydrochloride, tetrahydrothiophen-3-amine 1,1-dioxide hydrochloride, 3-thiophenamine, tetrahydro-, 1,1-dioxide, hydrochloride, 1,1-dioxothiolan-3-amine hydrochloride
PubChem CID 2795201
SMIL [H+].[Cl-].NC1CCS(=O)(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminotetrahydrothiopene 1, 1-dioxide hydrochloride
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn hydrogen-3-amino-lλ6-thiolan-1,1-dionchlorid
Formel vægt 171.65
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk