Få mere at vide
3-aminotetrahydro-1H-1 lambda ∼6-∼thiophen-1,1-dion hydrochlorid, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10095112
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10095112
Brand: Thermo Scientific Maybridge RJC02399DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 51642-03-6
Molekylær formel C4H10ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 171.64
MDL nummer MFCD00456584
InChI nøgle MGZQMSFXPSKBDY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-aminotetrahydrothiophene 1,1-dioxide hydrochloride, 1,1-dioxidotetrahydrothien-3-ylamine hydrochloride, tetrahydro-3-thiophenamine 1,1-dioxide hydrochloride, 1,1-dioxo-tetrahydrothiophen-3-ylamine, hcl, 3-amino-1??-thiolane-1,1-dione hydrochloride, 1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl amine hydrochloride, 3-aminotetrahydrothiopene 1,1-dioxide hydrochloride, tetrahydrothiophen-3-amine 1,1-dioxide hydrochloride, 3-thiophenamine, tetrahydro-, 1,1-dioxide, hydrochloride, 1,1-dioxothiolan-3-amine hydrochloride
PubChem CID 2795201
SMIL [H+].[Cl-].NC1CCS(=O)(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminotetrahydrothiopene 1, 1-dioxide hydrochloride
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 1,1-dioxothiolan-3-amin;hydrochlorid
Formel vægt 171.65
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk