Få mere at vide
3-aminoquinuclidin dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30309805
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30309805 5 g
1 options
Artikelnummer. 30309805 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6291855G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
CAS 6530-09-2
Molekylær formel C7H16Cl2N2
Mængde 5 g
Synonym 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine Hydrochloride, 3-Amino-1-azabicyclo[2.2.2]octane Dihydrochloride, NSC 93906
InChI formel InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H
SMIL Cl.Cl.NC1CN2CCC1CC2
IUPAC navn 1-azabicyclo[2.2.2]oktan-3-amin; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 199.12
Formel vægt 198.0691