Få mere at vide
3-Aminoquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminoquinoline |
| CAS | 580-17-6 |
| Molekylær formel | C9H8N2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Quinolinamine (9CI, ACI), Quinoline, 3-amino- (8CI), (Quinolin-3-yl)amine, 3-Aminoquinoline, 3-Quinolylamine, NSC 7934, Quinolin-3-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2/c10-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H,10H2 |
| SMIL | Nc1cnc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | quinolin-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vægt | 144.0687 |