Få mere at vide
3-Aminoquinoline, 99%
Artikelnummer. 10082780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10082780
Brand: Thermo Scientific Acros 213780050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 580-17-6 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 580-17-6
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.18
MDL nummer MFCD00006772
InChI nøgle SVNCRRZKBNSMIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminoquinoline, 3-quinolinamine, 3-quinolylamine, 3-quinolineamine, quinoline, 3-amino, quinolin-3-ylamine, 3-amino quinoline, unii-98ovl5k3r4, quinolin-3-yl-amine, ccris 1678
PubChem CID 11375
IUPAC navn quinolin-3-amin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminoquinoline
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 91.0°C to 94.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 22, I, 638
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in hot water. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 144.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller