Få mere at vide
3-aminoquinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487927
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487927 1 g 1g
11497927 5 g 5g
11407937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16592.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 580-17-6 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 580-17-6
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.177
MDL nummer MFCD00006772
InChI nøgle SVNCRRZKBNSMIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminoquinoline, 3-quinolinamine, 3-quinolylamine, 3-quinolineamine, quinoline, 3-amino, quinolin-3-ylamine, 3-amino quinoline, unii-98ovl5k3r4, quinolin-3-yl-amine, ccris 1678
PubChem CID 11375
IUPAC navn quinolin-3-amin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminoquinoline
Smeltepunkt 92°C to 96°C
Mængde 1 g
Beilstein 113317
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 144.18
Procent renhed 98%