Få mere at vide
3-Aminoquinoline-2-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminoquinoline-2-carboxylic acid |
| CAS | 887245-74-1 |
| Molekylær formel | C10H8N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O2/c11-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)10(13)14/h1-5H,11H2,(H,13,14) |
| SMIL | Nc1cc2ccccc2nc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-aminoquinoline-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.18 |
| Formel vægt | 188.0586 |