Få mere at vide
3-Aminopyridin, TRC
Artikelnummer. 30011483
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011483 10 g
30009926 100 g
30010298 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30011483 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA62901510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 462-08-8
Molekylær formel C5 H6 N2
Molekylvægt (g/mol) 94.11
Synonym Pyridine, 3-amino- (8CI), 3-Aminopyridine, 3-Pyridinylamine, 3-Pyridylamine, NSC 15040, m-Aminopyridine, β-Aminopyridine
IUPAC navn Pyridin-3-amin
SMIL Nc1cccnc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopyridine
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H6N2/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,6H2
Formel vægt 94.0531