Få mere at vide
3-Aminopyridine-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminopyridine-D6 |
| CAS | 1219805-61-4 |
| Molekylær formel | C5 D6 N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Pyridin-2,4,5,6-d4-amine-d2, 3-Aminopyridine-d6, 3-Aminopyridine-D6, 3-Aminopyridine-N,N,2,4,5,6-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,6H2/i1D,2D,3D,4D/hD2 |
| SMIL | [2H]N([2H])c1c([2H])nc([2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | N,N,2,4,5,6-hexadeuteriopyridin-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.1515 |
| Formel vægt | 100.0908 |