Få mere at vide
3-aminopyridin, 99%
Beskrivelse
3-Aminopyrodin bruges også som mellemprodukt til agrokemikalier, lægemidler og farvestoffer. Disse er involveret i fotosensibilisatorkemi, luminescerende materialer, metalkomplekskemi og flydende krystal. Aminopyridin bruges som monomer til polymerisation. Det bruges også til fremstilling af kationiske farvestoffer og Apa amoxicillin natrium råmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Aminopyrodin bruges også som mellemprodukt til agrokemikalier, lægemidler og farvestoffer. Disse er involveret i fotosensibilisatorkemi, luminescerende materialer, metalkomplekskemi og flydende krystal. Aminopyridin bruges som monomer til polymerisation. Det bruges også til fremstilling af kationiske farvestoffer og Apa amoxicillin natrium råmaterialer.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand såvel som opløseligt i alkohol, benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under almindelige forhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminopyridine |
| Smeltepunkt | 58 °C til 63 °C |
| pH | 10 |
| Kogepunkt | 250 °C til 252 °C |
| Flammepunkt | 88 °C (190 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2671 |
| Beilstein | 105692 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Vis mere |