Få mere at vide
3-aminopyridin, 99%
Artikelnummer. 11420733
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420733 50 g 50g
11430733 250 g 250g
11410733 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11420733 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13216.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 462-08-8 | C5H6N2 | 94,12 g/mol
3-Aminopyrodin bruges også som mellemprodukt til agrokemikalier, lægemidler og farvestoffer. Disse er involveret i fotosensibilisatorkemi, luminescerende materialer, metalkomplekskemi og flydende krystal. Aminopyridin bruges som monomer til polymerisation. Det bruges også til fremstilling af kationiske farvestoffer og Apa amoxicillin natrium råmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Aminopyrodin bruges også som mellemprodukt til agrokemikalier, lægemidler og farvestoffer. Disse er involveret i fotosensibilisatorkemi, luminescerende materialer, metalkomplekskemi og flydende krystal. Aminopyridin bruges som monomer til polymerisation. Det bruges også til fremstilling af kationiske farvestoffer og Apa amoxicillin natrium råmaterialer.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand såvel som opløseligt i alkohol, benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under almindelige forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 462-08-8
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.12
MDL nummer MFCD00006400
InChI nøgle CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridine
PubChem CID 10009
IUPAC navn pyridin-3-amin
SMIL NC1=CC=CN=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopyridine
Smeltepunkt 58°C to 63°C
pH 10
Kogepunkt 250°C to 252°C
Flammepunkt 88°C (190°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 50 g
FN nummer UN2671
Beilstein 105692
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,473
Opløselighedsinformation It is soluble in water as well as soluble in alcohol,benzene.
Formel vægt 94.12
Procent renhed 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.