Få mere at vide
3-Aminopyridine, 99%
Artikelnummer. 11410733
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11410733
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13216.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 462-08-8 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
3-Aminopyrodin bruges også som mellemprodukt til agrokemikalier, lægemidler og farvestoffer. Disse er involveret i fotosensibilisatorkemi, luminescerende materialer, metalkomplekskemi og flydende krystal. Aminopyridin bruges som monomer til polymerisation. Det bruges også til fremstilling af kationiske farvestoffer og Apa amoxicillin natrium råmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Aminopyrodin bruges også som mellemprodukt til agrokemikalier, lægemidler og farvestoffer. Disse er involveret i fotosensibilisatorkemi, luminescerende materialer, metalkomplekskemi og flydende krystal. Aminopyridin bruges som monomer til polymerisation. Det bruges også til fremstilling af kationiske farvestoffer og Apa amoxicillin natrium råmaterialer.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand såvel som opløseligt i alkohol, benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under almindelige forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 462-08-8
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.12
MDL nummer MFCD00006400
InChI nøgle CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridine
PubChem CID 10009
IUPAC navn pyridin-3-amin
SMIL NC1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopyridine
Smeltepunkt 58°C to 63°C
pH 10
Kogepunkt 250°C to 252°C
Flammepunkt 88°C (190°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 1000 g
FN nummer UN2671
Beilstein 105692
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,473
Opløselighedsinformation It is soluble in water as well as soluble in alcohol,benzene.
Formel vægt 94.12
Procent renhed 99%