Få mere at vide
3-Aminopyridine, 99%
Artikelnummer. p-7021044
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11420733
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13216.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 462-08-8 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
3-Aminopyrodin bruges også som mellemprodukt til agrokemikalier, lægemidler og farvestoffer. Disse er involveret i fotosensibilisatorkemi, luminescerende materialer, metalkomplekskemi og flydende krystal. Aminopyridin bruges som monomer til polymerisation. Det bruges også til fremstilling af kationiske farvestoffer og Apa amoxicillin natrium råmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Aminopyrodin bruges også som mellemprodukt til agrokemikalier, lægemidler og farvestoffer. Disse er involveret i fotosensibilisatorkemi, luminescerende materialer, metalkomplekskemi og flydende krystal. Aminopyridin bruges som monomer til polymerisation. Det bruges også til fremstilling af kationiske farvestoffer og Apa amoxicillin natrium råmaterialer.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand såvel som opløseligt i alkohol, benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under almindelige forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 462-08-8
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.12
MDL nummer MFCD00006400
InChI nøgle CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridine
PubChem CID 10009
IUPAC navn pyridin-3-amin
SMIL NC1=CC=CN=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopyridine
Smeltepunkt 58°C to 63°C
pH 10
Kogepunkt 250°C to 252°C
Flammepunkt 88°C (190°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 50 g
FN nummer UN2671
Beilstein 105692
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,473
Opløselighedsinformation It is soluble in water as well as soluble in alcohol,benzene.
Formel vægt 94.12
Procent renhed 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt