Få mere at vide
3-Aminopyridine-4-carboxylic acid, 95%
Artikelnummer. 11432120
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432120 1 g 1g
15463827 250 mg 250mg
11442120 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432120 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28714.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7579-20-6 | C6H5N2O2 | 137.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7579-20-6
Molekylær formel C6H5N2O2
Molekylvægt (g/mol) 137.12
MDL nummer MFCD00137840
InChI nøgle FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-aminoisonicotinic acid, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-isonicotinic acid, 3-amino-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-4-carboxypyridine, 3-amino-4-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-4-carboxylic acid pyridine, pubchem2420, 3-aminoisonicotinsaure
PubChem CID 459531
IUPAC navn 3-aminopyridin-4-carboxylsyre
SMIL NC1=CN=CC=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽280°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 138.13
Procent renhed 95%