Få mere at vide
3-aminopyridin-2-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10656440 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10656440 5 g Glasflaske 5g
10365738 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656440 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432520050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1462-86-8 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1462-86-8
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.13
MDL nummer MFCD00090153
InChI nøgle BOOMHTFCWOJWFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopicolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-2-picolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-2-carboxypyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino, pubchem2015, 3-aminopyridine-2-carboxylic acid, tech.
PubChem CID 73836
IUPAC navn 3-aminopyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 200°C to 201°C
Farve Brun til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 138.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.