Få mere at vide
3-aminopyridin-2-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442259
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442259 25 g 25g
15432259 5 g 5g
15452259 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442259 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64861.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1462-86-8 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
Ansat som et vigtigt mellemprodukt til syntesemateriale og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ansat som et vigtigt mellemprodukt til syntesemateriale og farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Opløseligt i acetone, ethanol og methanol.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1462-86-8
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.126
MDL nummer MFCD00090153
InChI nøgle BOOMHTFCWOJWFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopicolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-2-picolinic acid, 3-amino-2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-2-carboxypyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 3-amino, pubchem2015, 3-aminopyridine-2-carboxylic acid, tech.
PubChem CID 73836
IUPAC navn 3-aminopyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 218°C to 222°C
Farve Brun
Mængde 25 g
Beilstein 3600
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,ethanol and methanol.
Formel vægt 138.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof