missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Aminopyridine-2-carboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminopyridine-2-carboxaldehyde |
| CAS | 55234-58-7 |
| Molekylær formel | C6 H6 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxaldehyde, 3-amino-, Picolinaldehyde, 3-amino- (6CI), 3-Amino-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-Aminopicolinaldehyde, 3-Aminopyridine-2-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O/c7-5-2-1-3-8-6(5)4-9/h1-4H,7H2 |
| SMIL | Nc1cccnc1C=O |
| IUPAC navn | 3-aminopyridine-2-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.12 |
| Formel vægt | 122.048 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?