Få mere at vide
3-Aminopyridazin, 97%
Artikelnummer. 15422259
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422259 25 g 25g
15402259 1 g 1g
15412259 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422259 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64859.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 5469-70-5 | C4H5N3 | 95,105 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale
og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5469-70-5
Molekylær formel C4H5N3
Molekylvægt (g/mol) 95.105
MDL nummer MFCD01529869
InChI nøgle LETVJWLLIMJADE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopyridazine, 3-pyridazinamine, aminopyridazine, pyridazin-3-ylamine, 3-amino-1,2-diazine, pyridazine-3-ylamine, pyridazineamine, pyridazyl amine, imino-pyridazine, 3-pyridazinamin
PubChem CID 230373
IUPAC navn pyridazin-3-amin
SMIL C1=CC(=NN=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopyridazine
Smeltepunkt 168 °C til 172 °C
Farve Hvid til gul
Mængde 25 g
Beilstein 107024
Formel vægt 95.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof