Få mere at vide
3-Aminopyridazine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15750889 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15750889 250 mg 250mg
15740889 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15750889 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454172500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 5469-70-5
Molekylær formel C4H5N3
Molekylvægt (g/mol) 95.1
InChI nøgle LETVJWLLIMJADE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopyridazine, 3-pyridazinamine, aminopyridazine, pyridazin-3-ylamine, 3-amino-1,2-diazine, pyridazine-3-ylamine, pyridazineamine, pyridazyl amine, imino-pyridazine, 3-pyridazinamin
PubChem CID 230373
IUPAC navn pyridazin-3-amine
SMIL C1=CC(=NN=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopyridazine
Smeltepunkt 168.0°C to 172.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 95.1
Procent renhed 95%