Få mere at vide
3-Aminopyrazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminopyrazole |
| CAS | 1820-80-0 |
| Molekylær formel | C3 H5 N3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H3,4,5,6) |
| SMIL | Nc1cc[nH]n1 |
| IUPAC navn | 1H-pyrazol-3-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 83.09 |
| Formel vægt | 83.0483 |