Få mere at vide
3-Aminopyrazol, TRC
Artikelnummer. 30324266
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30324266 10 g
1 options
Artikelnummer. 30324266 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA62895010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopyrazole
CAS 1820-80-0
Molekylær formel C3 H5 N3
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H5N3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H3,4,5,6)
SMIL Nc1cc[nH]n1
IUPAC navn 1H-pyrazol-3-amin
Molekylvægt (g/mol) 83.09
Formel vægt 83.0483