Få mere at vide
3-Aminopyrazin-2-carboxylsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30052126
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052126 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052126 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0560.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-aminopyrazin-2-carboxylsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic Acid
CAS 1-1-5424
Analyt- eller komponentnavne 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H5 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino- (7CI,8CI,9CI), Pyrazinoic acid, 3-amino- (6CI), 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-Amino-3-carboxypyrazine, 2-Aminopyrazine-3-carboxylic acid, 3-Amino-2-pyrazinoic acid, 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid, 3-Aminopyrazinecarboxylic acid, NSC 13148, NSC 225114
InChI formel InChI=1S/C5H5N3O2/c6-4-3(5(9)10)7-1-2-8-4/h1-2H,(H2,6,8)(H,9,10)
SMIL Nc1nccnc1C(=O)O
IUPAC navn 3-aminopyrazin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 139.11
Mængde 25 mg
Formel vægt 139,0382 g/mol