Få mere at vide
3-Aminopyrazin-2-carboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 11440128
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440128 5 g 5g
11430128 1 g 1g
11450128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23707.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 5424-01-1 | C5H5N3O2 | 139,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1-1-5424
MDL nummer MFCD00006141
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 204 °C til 206 °C (dekomponering)
Molekylær formel C5H5N3O2
Mængde 5 g
Beilstein 124835
Synonym 3-amino-2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-pyrazinecarboxylic acid, 3-aminopiperazine-2-carboxylic acid, 2-aminopyrazine-3-carboxylic acid, 2-pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 3-aminopyrazine-2-carboxyliacid, zlchem 459, pubchem8544, 3-aminopyrazinoic acid
InChI nøgle ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
IUPAC navn 3-aminopyrazin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 139.11
PubChem CID 72656
Formel vægt 139.11
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid