Få mere at vide
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11430128
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430128 1 g 1g
11440128 5 g 5g
11450128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23707.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5424-01-1 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1-1-5424
MDL nummer MFCD00006141
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 204°C to 206°C (decomposition)
Molekylær formel C11H9NO2
Mængde 1 g
Beilstein 124835
Synonym 2-allylisoindoline-1,3-dione, n-allylphthalimide, n-2-propenyl phthalimide, 2-allyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-prop-2-en-1-yl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-propen-1-yl, 2-prop-2-en-1-yl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, n-allylphthalimid, n-allyl-phthalimide, 2-allylisoindole-1,3-dione
InChI nøgle MHHGQWMCVNQHLG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
IUPAC navn 2-prop-2-enylisoindole-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 187.20
PubChem CID 224401
Formel vægt 139.11
Procent renhed ≥98%