Få mere at vide
3-aminopyrazin-2-carboxamid, 96%
Artikelnummer. 15400309
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400309 1 g 1g
15420309 250 mg 250mg
15410309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15400309 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63553.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 32587-10-3 | C5H6N4O | 138,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32587-10-3
Molekylær formel C5H6N4O
Molekylvægt (g/mol) 138.13
MDL nummer MFCD03407446
InChI nøgle SFSMATGDLFHTHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminopyrazine carboxamide, 3-aminopyrazinecarboxamide, 3-amino-2-pyrazinecarboxamide, 3-amino-pyrazine-2-carboxylic acid amide, 3-amino-pyrazinecarboxamide, 3-amino-pyrazine-2-carboxamide, 2-pyrazinecarboxamide,3-amino, pyrazinecarboxamide, 3-amino, pyrazinecarboxamide, 3-amino-7ci,9ci
PubChem CID 280292
IUPAC navn 3-aminopyrazin-2-carboxamid
SMIL NC(=O)C1=NC=CN=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopyrazine-2-carboxamide
Mængde 1 g
Formel vægt 138.13
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof