Få mere at vide
3-Aminopropyltrimethoxysilane, 95%
Artikelnummer. 10673532 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10673532 100 mL Glasflaske 100ml
10589453 500 mL Glasflaske 500ml
13498518 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10673532 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 313251000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13822-56-5 | C6H17NO3Si | 179.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13822-56-5
Molekylær formel C6H17NO3Si
Molekylvægt (g/mol) 179.29
MDL nummer MFCD00008206
InChI nøgle SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
PubChem CID 83756
IUPAC navn 3-trimethoxysilylpropan-1-amin
SMIL CO[Si](CCCN)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopropyltrimethoxysilane
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 194.0°C
Flammepunkt 92°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2(CH2)3Si(OCH3)3
Brydningsindeks 1.4230 to 1.4250
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts with water.
Formel vægt 179.29
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminopropyltrimethoxysilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminopropyltrimethoxysilane