Få mere at vide
3-aminopropyltriethoxysilan, TRC
Artikelnummer. 30179543
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179543 5 g
30179248 50 g
30179226 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179543 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6287855G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 919-30-2
Molekylær formel C9 H23 N O3 Si
Molekylvægt (g/mol) 221.37
Synonym Propylamine, 3-(triethoxysilyl)- (6CI,8CI), 3-(Triethoxysilyl)-1-propanamine, (3-Aminopropyl)triethoxylsilane, (3-Aminopropyl)triethoxysilane, (Aminopropyl)triethoxysilane, (γ-Aminopropyl)triethoxylsilane, (γ-Aminopropyl)triethoxysilane, 3-(Triethoxysilanyl)propylamine, 3-(Triethoxysilyl)-1-propylamine, 3-(Triethoxysilyl)propanamine, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, 3-APTES, A 0750, A 110, A 1100, A 1100 (coupling agent), A 1101, A 1101 coupling agent, A 1102, A 1102 (silane derivative), A 1106, A 1112, A 1112 (coupling agent), A 3648, AGM 9, AMEO, AMS 70, AP 1690, APS, APS (coupling agent), APS-E, APS-E (coupling agent), APTES, APTS, AX 1100, C 50752, CG 550, CY 550, DB 550, DS-AMEO, Deolink Amino TE, Dow Corning Z 6011, Dynasylan 1203, Dynasylan AMEO, Dynasylan AMEO-T, Dynasylan Hydrosil 2627, E-Acroseal, FD 550, FD 550 (coupling agent), GF 93, Geniosil GF 93, H 550, Hydrosil 2627, JH-A 110, KBE 903, KBE 903P, KBE 930, KBP 90, KEM 903, KH 500, KH 507PS10S, KH 550, KH 550 (amine), KS 600, L 6376, LS 3150, LT 550, Momentive A 1100, NB 1114, NSC 95428, NUCA 1100, Nanoflex TTN 500, OFS 6011, PC 1100, Prosil 220, Prosil 221, Pyralin VM 651, S 330, SCA 1100, SCA-A 10M, SH 6011, SIA 0610.0, Sila-Ace 330, Sila-Ace MS 3201, Sila-Ace S 330, Silane A 1100, Silane AMG 9, Silane coupling agent KH550, Silicone A 1100, Silquest 11009, Silquest A 110, Silquest A 1100, Silquest A 1101, Silquest A 1102, Silquest A 1106, Silsoft A 1100, Silwet A 1100, Surfcoat LX, TSC 202, TSL 8331, Toray Silicone Z 6011, Triethoxy(3-aminopropyl)silane, Triethoxy(γ-aminopropyl)silane, U 13, U 13 (coupling agent), Unisil 13, Unisilan 13, VM 651, VM 651 (coupling agent), WD 50, X 12-843, Xiameter OFS 6011, Z 6011, γ-Aminpropyltriethoxysilane, γ-Triethoxysilylpropylamine, 1-Propanamine, 3-(triethoxysilyl)-
IUPAC navn 3-triethoxysilylpropan-1-amin
SMIL CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Triethoxysilyl)-1-propylamine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H23NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-10H2,1-3H3
Formel vægt 221.1447