Få mere at vide
3-Aminopropyltriethoxysilan, 99%
Artikelnummer. 10684622 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10684622 100 g Glasflaske 100g
10677502 5 g Glasflaske 5g
10133630 500 g Glasflaske 500g
11965801 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10684622 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 DKK
    553.65 DKK / 100g
    Spare 121.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 919-30-2 | C9H23NO3Si | 221,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 919-30-2
Molekylær formel C9H23NO3Si
Molekylvægt (g/mol) 221.37
MDL nummer MFCD00008207,MFCD01324904
InChI nøgle WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane
PubChem CID 13521
IUPAC navn 3-triethoxysilylpropan-1-amin
SMIL CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopropyltriethoxysilane
Smeltepunkt -70,0 °C
Tæthed 0.9420g/mL
Kogepunkt 217,0 °C
Flammepunkt 96 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(CH2)3Si(OC2H5)3
Brydningsindeks 1,4200 til 1,4220
Mængde 100 g
Beilstein 04,IV,4273
Specifik vægtfylde 0.942
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: opløselige i kloroform
Formel vægt 221.37
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminopropyltriethoxysilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.