Få mere at vide
3-aminopropyltriethoxysilan, 99 %, AcroSeal™
Artikelnummer. 10678429 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10678429 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10668429 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10678429 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430948000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 919-30-2 | C9H23NO3Si | 221,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 919-30-2
Molekylær formel C9H23NO3Si
Molekylvægt (g/mol) 221.37
MDL nummer MFCD00008207,MFCD01324904
InChI nøgle WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane
PubChem CID 13521
IUPAC navn 3-triethoxysilylpropan-1-amin
SMIL CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopropyltriethoxysilane
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -70,0 °C
Tæthed 0.9420g/mL
Kogepunkt 217,0 °C
Flammepunkt 96 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel H2N(CH2)3Si(OC2H5)3
Brydningsindeks 1,4200 til 1,4220
Mængde 800 mL
Specifik vægtfylde 0.942
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: opløselige i kloroform
Formel vægt 221.37
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminopropyltriethoxysilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.