Få mere at vide
3-Aminopropyldimethylmethoxysilane, 97%
Artikelnummer. 10653712 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10653712 1 g Glasflaske 1g
10556071 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10653712 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 336600010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31024-26-7 | C6H17NOSi | 147.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31024-26-7
Molekylær formel C6H17NOSi
Molekylvægt (g/mol) 147.29
MDL nummer MFCD01861689
InChI nøgle MCLXOMWIZZCOCA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733753
IUPAC navn 3-[methoxy(dimethyl)silyl]propan-1-amin
SMIL CO[Si](C)(C)CCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopropyldimethylmethoxysilane
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 87°C (50.0 mmHg)
Flammepunkt 38°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4300 to 1.432
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.87
Synonym 3-aminopropyl dimethylmethoxysilane, 3-aminopropyldimethylmethoxysilane, 3-aminopropyl methoxy dimethylsilane, 3-methoxy dimethyl silyl propan-1-amine, aminopropyldimethylmethoxysilane, aminopropyl-dimethylmethoxysilane, 3-aminopropyl dimethyl methoxysilane, 1-propanamine,3-methoxydimethylsilyl, 1-propanamine, 3-methoxydimethylsilyl, 3-methoxy dimethyl silyl-1-propanamine
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 147.29
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminopropyldimethylmethoxysilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.