missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3-Aminopropyl)trimethylazanium Hydrochloride Chloride, TRC

Artikelnummer. 30344025
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344025 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344025 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6339561MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3-Aminopropyl)trimethylazanium Hydrochloride Chloride
CAS 3399-68-6
Molekylær formel C6H17N2. HCl . Cl
Mængde 1 mg
Synonym 3-Amino-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H17N2.2ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7;;/h4-7H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
SMIL Cl.[Cl-].C[N+](C)(C)CCCN
IUPAC navn 3-aminopropyl(trimethyl)azanium;chloride;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 189.12
Formel vægt 188.0847
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.