Få mere at vide
(3-Aminopropyl)trimethylazanium Hydrochloride Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Aminopropyl)trimethylazanium Hydrochloride Chloride |
| CAS | 3399-68-6 |
| Molekylær formel | C6H17N2. HCl . Cl |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Amino-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H17N2.2ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7;;/h4-7H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1 |
| SMIL | Cl.[Cl-].C[N+](C)(C)CCCN |
| IUPAC navn | 3-aminopropyl(trimethyl)azanium;chloride;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.12 |
| Formel vægt | 188.0847 |