Få mere at vide
(3-aminopropyl)trimethoxysilan, TRC
Artikelnummer. 30314431
Skift visning
Mængde:
5 mL
Artikelnummer. Mængde
30314431 5 mL
1 options
Artikelnummer. 30314431 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6293205ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Aminopropyl)trimethoxysilane
CAS 13822-56-5
Molekylær formel C6H17NO3Si
Mængde 5 mL
Synonym 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanamine, (gamma-Aminopropyl)trimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilanyl)propylamine, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propyl Amine3-(Trimethoxysilyl)propylamine, A 0800, A 1001, A 110, A 110 (coupling agent), A 1108, A 1110, A 301, AMMO, APTMS, AY 43-059P, Aminopropyltrimethoxysilane, CG 551, DB 551, Dynasylan AMMO, GX 540, Geniosil GF 96, JH 56, KBM 903, KBM 903P, KBM 903TMI, KH 1101, KH 170, KH 170 (coupling agent), KH 540, KH 551, KH 555, KMB 903, LS 1420, LT 540, NSC 83845, NUC Silane A 1110, PC 1110, S 360, SC 3900, SCA 1103, SCA-A 10E, SIA 0611.0, Si 903, Sila-Ace MS 3301, Sila-Ace S 360, Silane SC 3900, Silquest A 1108, Silquest A 1110, TSL 8330, TSL 8331E, Toray Silicone Z 6610, Trimethoxy(3-aminopropyl)silane, WD 56, Z 6610, gamma-Aminopropyl trimethoxysilane
InChI formel InChI=1S/C6H17NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-7H2,1-3H3
SMIL CO[Si](CCCN)(OC)OC
IUPAC navn 3-trimethoxysilylpropan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 179.29
Formel vægt 179.0978