Få mere at vide
(3-aminopropyl)trimethoxysilan, 97%
Beskrivelse
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan anvendes som et silankoblingsmiddel på sølvnanopartikler. Det bruges også i silaniseringsprocesser. Det bruges også til at forberede overflademodificerede titanat nanorør (TiNT).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan anvendes som et silankoblingsmiddel på sølvnanopartikler. Det bruges også i silaniseringsprocesser. Det bruges også til at forberede overflademodificerede titanat nanorør (TiNT).
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler, vand, baser, alkoholer og peroxider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Aminopropyl)trimethoxysilane |
| Tæthed | 1.02 |
| Kogepunkt | 194 °C |
| Flammepunkt | 90 °C (194 °F) |
| Lineær formel | H2N(CH2)3Si(OCH3)3 |
| Brydningsindeks | 1.424 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 2038118 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (3-Aminopropyl)trimethoxysilane
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: (3-Aminopropyl)trimethoxysilane