Få mere at vide
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane, 97%
Artikelnummer. 11403654
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403654 500 g 500g
11493644 100 g 100g
11413654 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403654 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11284.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13822-56-5 | C6H17NO3Si | 179.291 g/mol
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan anvendes som et silankoblingsmiddel på sølvnanopartikler. Det bruges også i silaniseringsprocesser. Det bruges også til at forberede overflademodificerede titanat nanorør (TiNT).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan anvendes som et silankoblingsmiddel på sølvnanopartikler. Det bruges også i silaniseringsprocesser. Det bruges også til at forberede overflademodificerede titanat nanorør (TiNT).
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler, vand, baser, alkoholer og peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13822-56-5
Molekylær formel C6H17NO3Si
Molekylvægt (g/mol) 179.291
MDL nummer MFCD00008206
InChI nøgle SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
PubChem CID 83756
IUPAC navn 3-trimethoxysilylpropan-1-amin
SMIL CO[Si](CCCN)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Tæthed 1.02
Kogepunkt 194°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Lugt Amine-like
Lineær formel H2N(CH2)3Si(OCH3)3
Brydningsindeks 1.424
Mængde 500 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2038118
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 179.29
Procent renhed 97%