Få mere at vide
(3-aminopropyl)triethoxysilan, 98%
Beskrivelse
(3-Aminopropyl)triethoxysilan er nyttig til dannelse af aminopropylderivat af glas. Det fungerer som en adsorbent til affinitetskromatografi. Det bruges til at fremstille positivt ladede objektglas, der er egnede til brug med forskellige immunhistokemiske og in situ hybridiseringsprocedurer. Derudover bruges det som klæbemidler og fugemiddelkemikalier, malingsadditiver og belægningsadditiver. Yderligere bruges det som et silyleringsreagens til coating af glas- og silicaoverflader og til at tværbinde og immobilisere proteiner og andre molekyler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(3-Aminopropyl)triethoxysilan er nyttig til dannelse af aminopropylderivat af glas. Det fungerer som en adsorbent til affinitetskromatografi. Det bruges til at fremstille positivt ladede objektglas, der er egnede til brug med forskellige immunhistokemiske og in situ hybridiseringsprocedurer. Derudover bruges det som klæbemidler og fugemiddelkemikalier, malingsadditiver og belægningsadditiver. Yderligere bruges det som et silyleringsreagens til coating af glas- og silicaoverflader og til at tværbinde og immobilisere proteiner og andre molekyler.
Opløselighed Blandbar med toluen, acetone
, chloroform og ethanol.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer og fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 217 °C |
| Kemisk navn eller materiale | (3-Aminopropyl)triethoxysilane |
| pH | 11 |
| Mængde | 2500 g |
| Flammepunkt | 104 °C (219 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Brydningsindeks | 1.421 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Tæthed | 0.948 |
| Lineær formel | H2N(CH2)3Si(OCH2CH3)3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (3-Aminopropyl)triethoxysilane
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: (3-Aminopropyl)triethoxysilane