Få mere at vide
(3-aminopropyl)triethoxysilan, 98%
Artikelnummer. 11443424
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443424 100 g 100g
11453424 500 g 500g
11463424 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443424 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10668.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.69 DKK
    371.65 DKK / 100g
    Spare 41.04 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Alfa Aesar (3-aminopropyl)triethoxysilan, 98 %, Mængde: 100 g, Kogepunkt: 217 grader. C, CAS: 919-30-2, Molekylformel: C9H23NO3Si, Molekylvægt: 221,372, Procentuel Renhed: 98%, pH: 11 | CAS: 919-30-2 | C9H23NO3Si | 221,37 g/mol
(3-Aminopropyl)triethoxysilan er nyttig til dannelse af aminopropylderivat af glas. Det fungerer som en adsorbent til affinitetskromatografi. Det bruges til at fremstille positivt ladede objektglas, der er egnede til brug med forskellige immunhistokemiske og in situ hybridiseringsprocedurer. Derudover bruges det som klæbemidler og fugemiddelkemikalier, malingsadditiver og belægningsadditiver. Yderligere bruges det som et silyleringsreagens til coating af glas- og silicaoverflader og til at tværbinde og immobilisere proteiner og andre molekyler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(3-Aminopropyl)triethoxysilan er nyttig til dannelse af aminopropylderivat af glas. Det fungerer som en adsorbent til affinitetskromatografi. Det bruges til at fremstille positivt ladede objektglas, der er egnede til brug med forskellige immunhistokemiske og in situ hybridiseringsprocedurer. Derudover bruges det som klæbemidler og fugemiddelkemikalier, malingsadditiver og belægningsadditiver. Yderligere bruges det som et silyleringsreagens til coating af glas- og silicaoverflader og til at tværbinde og immobilisere proteiner og andre molekyler.
Opløselighed Blandbar med toluen, acetone
, chloroform og ethanol.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 919-30-2
Molekylær formel C9H23NO3Si
Molekylvægt (g/mol) 221.37
MDL nummer MFCD00008207,MFCD01324904
InChI nøgle WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane
PubChem CID 13521
IUPAC navn 3-triethoxysilylpropan-1-amin
SMIL CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 217 °C
Kemisk navn eller materiale (3-Aminopropyl)triethoxysilane
pH 11
Mængde 100 g
Lineær formel H2N(CH2)3Si(OCH2CH3)3
FN nummer UN2735
Beilstein 1754988
Flammepunkt 104 °C (219 °F)
Opløselighedsinformation Blandet med toluen, acetone, chloroform og ethanol.
Formel vægt 221.37
Procent renhed 98%
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.421
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Tæthed 0.948
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Aminopropyl)triethoxysilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Triethoxysilyl) propylamine