Få mere at vide
(3-aminopropyl)phosphonsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10676714 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10676714 5 g Glasflaske 5g
10526071 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10676714 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 344940050
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13138-33-5
Molekylær formel C3H10NO3P
Molekylvægt (g/mol) 139.09
MDL nummer MFCD00008222
InChI nøgle GSZQTIFGANBTNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropyl phosphonic acid, aminopropylphosphonate, 3-aminopropylphosphonicacid, unii-vm92t06vpb, 3-amino-propyl-phosphonic acid, phosphonic acid, 3-aminopropyl, vm92t06vpb, 3-phosphonopropylamine, phosphate analogue, 8, pubchem10325
PubChem CID 97587
IUPAC navn 3-aminopropylphosphonsyre
SMIL C(CN)CP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Aminopropyl)phosphonic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 290,0 °C til 294,0 °C
Farve Grøn til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2(CH2)3P(O)(OH)2
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand. Andre opløseligheder: uopløselige i methanol og acetone
Formel vægt 139.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Aminopropyl)phosphonic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.