Få mere at vide
3-Aminopropyl Monophosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-aminopropyl dihydrogen phosphate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H10NO4P/c4-2-1-3-8-9(5,6)7/h1-4H2,(H2,5,6,7) |
| Formel vægt | 155.0347 |
| Procent renhed | >95% |