missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3-Aminopropyl)ethyl-carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30325561
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30325561 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30325561 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6283401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3-Aminopropyl)ethyl-carbamic Acid tert-Butyl Ester
CAS 273409-54-4
Molekylær formel C10H22N2O2
Mængde 1 g
Synonym (3-Aminopropyl)ethyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)-N-(ethyl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C10H22N2O2/c1-5-12(8-6-7-11)9(13)14-10(2,3)4/h5-8,11H2,1-4H3
SMIL CCN(CCCN)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl N-(3-aminopropyl)-N-ethylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 202.29
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.