Få mere at vide
(3-aminopropyl)diethoxymethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilan anvendes som silankoblingsmiddel. De aromatiske iminmonolag blev fremstillet ved omsætning af (3-aminopropyl)diethoxymethylsilan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilan anvendes som silankoblingsmiddel. De aromatiske iminmonolag blev fremstillet ved omsætning af (3-aminopropyl)diethoxymethylsilan.
Opløselighed Opløselig og reagerer
med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Specifikationer
Specifikationer
| Kogepunkt | 197°C to 199°C |
| Kemisk navn eller materiale | (3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane |
| Smeltepunkt | <-20°C |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 1744264 |
| Flammepunkt | 85°C (185°F) |
| Opløselighedsinformation | Soluble and reacts with water. |
| Formel vægt | 191.35 |
| Procent renhed | 97% |
| Visa mer |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.