Få mere at vide
(3-aminopropyl)diethoxymethylsilan, 97%
Beskrivelse
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilan anvendes som silankoblingsmiddel. De aromatiske iminmonolag blev fremstillet ved omsætning af (3-aminopropyl)diethoxymethylsilan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilan anvendes som silankoblingsmiddel. De aromatiske iminmonolag blev fremstillet ved omsætning af (3-aminopropyl)diethoxymethylsilan.
Opløselighed Opløselig og reagerer
med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 197 °C til 199 °C |
| Kemisk navn eller materiale | (3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane |
| Smeltepunkt | <-20 °C |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | 85 °C (185 °F) |
| Brydningsindeks | 1.427 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Tæthed | 0.92 |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 1744264 |
| Show More |