Få mere at vide
3-aminopropionitril (stabiliseret med K2CO3), TRC
Artikelnummer. 30328592
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30328592 1 g
1 options
Artikelnummer. 30328592 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6281001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopropionitrile
CAS 151-18-8
Molekylær formel C3H6N2
Mængde 1 g
Synonym 3-Amino-propionitrile, beta-Amino-propionitrile, 1-Cyano-2-aminoethane, 2-Cyanoethylamine, 3-Aminopropanenitrile, Aminopropionitrile, BAPN, N-(2-Cyanoethyl)amine, NSC 40641, beta-Alaninenitrile, beta-Aminopropionitrile, beta-Cyanoethylamine
InChI formel InChI=1S/C3H6N2/c4-2-1-3-5/h1-2,4H2
SMIL NCCC#N
IUPAC navn 3-aminopropannitril
Molekylvægt (g/mol) 70.09
Formel vægt 70.0531