Få mere at vide
3-Aminopropionitrile fumarate, 99+%
Artikelnummer. 10353522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10353522 5 g Glasflaske 5g
10182890 25 g Plastflaske 25g
10529620 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10353522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104470050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2079-89-2 | 0·5 C4H4O4 | 128.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2079-89-2
Molekylær formel 0·5 C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 128.13
MDL nummer MFCD00078321
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopropionitrile fumarate
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 170.0°C to 173.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCH2CH2CN·1/2HO2CCH=CHCO2H
Mængde 5 g
Formel vægt 128.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminopropionitrile fumarate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /