Få mere at vide
3-aminopropionitrilfumarat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407126
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407126 5 g 5g
11417126 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11407126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25440.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2079-89-2 | (NH2CH2CH2CN)2·HO2CCH=CHCO2H
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2079-89-2
Molekylær formel (NH2CH2CH2CN)2·HO2CCH=CHCO2H
MDL nummer MFCD00078321
Synonym Bis(3-aminopropionitrile) fumarate; 2-Cyanoethylamine hemifumarate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopropionitrile fumarate
Smeltepunkt ∼177°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 3573532
Formel vægt 256.26
Procent renhed ≥98%