Få mere at vide
3-Aminopropionitrile Fumarate (2:1), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminopropionitrile Fumarate (2:1) |
| CAS | 2079-89-2 |
| Molekylær formel | C10H16N4O4 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 3-Amino-propanenitrile (2E)-2-Butenedioate (2:1), Fumaric acid salt with 3-aminopropionitrile, 3-Amino-propanenitrile (E)-2-Butenedioate (2:1), 3-Amino-propionitrile Fumarate (2:1), 3-Aminopropionitrile fumarate (2:1), Di-beta-aminopropionitrile fumarate, beta-Aminopropionitrile fumarate, beta-Ammoniumpropionitrile hemifumarate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O4.2C3H6N2/c5-3(6)1-2-4(7)8;2*4-2-1-3-5/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1-2,4H2/b2-1+;; |
| SMIL | NCCC#N.NCCC#N.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-aminopropanenitrile;(E)-but-2-enedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.26 |
| Formel vægt | 256.1172 |