Få mere at vide
3-Aminopropionitril, 98%, stik. med kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020923
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11479973
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13043.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 151-18-8 | C3H6N2 | 70.10 g/mol
3-Aminopropionitril bruges til organisk syntese og som farmaceutiske mellemprodukter. Som mellemprodukt til fremstilling af beta-alanin og pantothensyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Aminopropionitril bruges til organisk syntese og som farmaceutiske mellemprodukter. Som mellemprodukt til fremstilling af beta-alanin og pantothensyre.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Det er luft- og fugtfølsomt. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrer og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151-18-8
Molekylær formel C3H6N2
Molekylvægt (g/mol) 70.10
MDL nummer MFCD00014820
InChI nøgle AGSPXMVUFBBBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropionitrile, 2-cyanoethylamine, aminopropionitrile, beta-aminopropionitrile, bapn, 3-aminopropiononitrile, beta-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-amino, beta-alaninenitrile, propionitrile, 3-amino
PubChem CID 1647
ChEBI CHEBI:27413
IUPAC navn 3-aminopropannitril
SMIL NCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopropionitrile
Navn note stabilized with potassium carbonate
Tæthed 0.952
Kogepunkt 79°C to 81°C (16 mmHg)
Lugt Amine-like
Lineær formel H2NCH2CH2CN
Brydningsindeks 1.4375
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1698848
Følsomhed Air and moisture sensitive
Merck Index 14,469
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 70.1
Procent renhed 98%