Få mere at vide
3-Aminopropionamide-2,2,3,3-d4 HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminopropanamide-2,2,3,3-D4 Hydrochloride |
| CAS | 1276197-35-3 |
| Molekylær formel | C3H4D4N2O. HCl |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | 3-Aminopropionamide-2,2,3,3-d4 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8N2O.ClH/c4-2-1-3(5)6;/h1-2,4H2,(H2,5,6);1 H/i1D2,2D2; |
| SMIL | NC(C([2 H])(C([2 H])(N)[2 H])[2 H])=O.Cl |
| IUPAC navn | 3-aminopropanamide hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.59 |
| Formel vægt | 128.07 g/mol |
| Vis mere |